Documentos Principais
Z323829
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiais
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
amber borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante/nome comercial
BRAND 22338
faixa de medição de volume
50 mL
volume
50 mL
Descrição geral
With intermediate stopcock to recirculate residual liquid. Calibrated to deliver (TD, Ex). High contrast white enamel graduations and inscriptions.
Automatic zeroing. 25 mL burettes: reduced distance between sub-division marks.
Tolerances according to Class B, DIN EN ISO 385. 50 mL according to DIN EN ISO 385, Class B.
Outras notas
BR22338 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)