Z323942
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 10 mL, accuracy: ±0.020 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Características
class AS
subdivision 0.02 mL
with intermediate stopcock (PTFE key)
without bottle
fabricante/nome comercial
BRAND 22761
faixa de medição de volume
10 mL, accuracy: ±0.020 mL
volume
10 mL
Descrição geral
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)