Documentos Principais
Z324019
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, clear soda-lime glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
clear soda-lime glass
round bottle
Junta
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
Características
without cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 126965
capacidade
2 L
diâmetro × A
160 mm × 200 mm
Descrição geral
DURAN® spare reservoir bottles for automatic burettes.
Outras notas
BR126965 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)