BR122570
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 5000 mL
Sinônimo(s):
Bottles, Glass, Laboratory bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GL45)
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable
graduations
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 122570
capacidade
5000 mL
diâmetro × A
186 mm × 338 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)