Documentos Principais
BR122574
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 10000 mL
Sinônimo(s):
Bottles, Glass, Laboratory bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GL 45)
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable
graduations
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 122574
capacidade
10000 mL
diâmetro × A
234 mm × 412 mm
Descrição geral
Threaded to DIN ISO 4796. Studded base for stability and abrasion resistance. Graduated, with marking area. Screw cap and pouring ring PP. Autoclavable (121 °C).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)