Z323977
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, amber borosilicate glass 3.3
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
amber borosilicate glass 3.3
round bottle
Junta
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
Características
without cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 23320
capacidade
2 L
diâmetro × A
160 mm × 200 mm
Descrição geral
DURAN® spare reservoir bottles for automatic burettes.
Outras notas
BR23320 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)