BR22521
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 10 mL, accuracy: ±0.020 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Sinônimo(s):
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Pellet pattern
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Características
class AS
subdivision 0.02 mL
without bottle
without intermediate stopcock
fabricante/nome comercial
BRAND 22521
faixa de medição de volume
10 mL, accuracy: ±0.020 mL
volume
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR22521-1EA | 4061831854770 |