BR23809
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 10 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Sinônimo(s):
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glass
fabricante/nome comercial
BRAND 23809
faixa de medição de volume
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
volume
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR23809-1EA | 4061831854879 |