BR23821
BRAND® compact automatic BLAUBRAND® burette, without support/clamp
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
Sinônimo(s):
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass 3.3 (burette tube with Schellbach stripe, grad. in blue)
Características
class AS
subdivision 0.1 mL
PTFE stopcock with precision tip
with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
fabricante/nome comercial
BRAND 23821
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
bureta C
790 mm
volume
50 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)