BR23819
BRAND® compact automatic BLAUBRAND® burette, without support/clamp
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL, with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
Sinônimo(s):
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass 3.3 (burette tube with Schellbach stripe, grad. in blue)
Características
class AS
subdivision 0.02 mL
PTFE stopcock with precision tip
with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
fabricante/nome comercial
BRAND 23819
faixa de medição de volume
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
bureta C
775 mm
volume
10 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)