Documentos Principais
BR23756
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 25 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Sinônimo(s):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiais
AR-Glass
Características
Schellbach stripe
graduated in white
fabricante/nome comercial
BRAND 23756
faixa de medição de volume
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
tamanho do frasco
1000 mL
tamanho da bureta
25 mL
Descrição geral
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)