Z627577
BRAND® seripettor® bottle-top dispensers
volume range 2.5 - 25 mL , Adjustable in 0.5 mL increments
Sinônimo(s):
bottle top dispensers
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
BRAND 4720150
faixa de medição
accuracy: 1.2%
faixa de volume
2.5 - 25 mL , Adjustable in 0.5 mL increments
conector
(GL 45/32)
(GL 45/38)
(GL 45/S 40)
Descrição geral
- Low-cost replaceable dispensing cartridge with wiping seal - one spare dispensing cartridge included
- Semi-automatic dispensing - The spring loaded piston refills the cylinder after dispensing
- Volume setting - Scalloped track allows for quick and exact setting of desired volume
- Disassembles without tools - All parts can be replaced quickly without tools
- The innovate design makes cleaning and maintenance easy
- Supplied with discharge tube, filling tube, spare dispensing cartridge and adapters, PP (GL 45/32 and GL 45/540)
Características e benefícios
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note