Documentos Principais
443743
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH2CF=CF2
Número CAS:
Peso molecular:
188.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
95-98 °C (lit.)
densidade
1.639 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
F\C(F)=C(/F)CCBr
InChI
1S/C4H4BrF3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h1-2H2
chave InChI
GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene is a fluorinated building block. It reacts with potassium hydroxide in the presence of tetrabutylammonium bromide (a phase transfer catalyst) to afford 1,1,2-trifluoro-1,3-butadiene.
Aplicação
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene may be used in the preparation of 1,1,2-trifluoro-1-butene, via reaction with KOH in the presence of phase-transfer catalyst, tetrabutylammonium bromide.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
1, 1, 2-Trifluoro-1, 3-butadiene: a convenient C4 intermediate for functionalized monofluoroolefins.
Matsuo N and Kende AS.
The Journal of Organic Chemistry, 53(10), 2304-2308 (1988)