426431
Tetraisopropyl methylenediphosphonate
97%
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
155 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
chave InChI
ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may be used in the synthesis of the following:
- tetraisopropyl ethenylidenebisphosphonate.
- tetraisopropyl 4-acetylthiobutane-1,1-diphosphonate
- tetraisopropyl 2-(3,5-bis(bromomethyl)phenyl)ethane-1,1-diphosphonate
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?