Documentos Principais
8.41124
Sigma-Aldrich
Methylenediphosphonic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Methylenediphosphonic acid, Methanediphosphonic acid, Medronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH6O6P2
Número CAS:
Peso molecular:
176.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
217-851-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pf
200-205 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])C[P](=O)(O)O
InChI
1S/CH6O6P2.2Na/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
RXSYPQBNTPQOTQ-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3