422746
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol
98%
Sinônimo(s):
2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert -amylphenyl)-2H -benzotriazole, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)phenol, 2-(3′,5′-Di-tert -amyl-2′-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert -amyl-2-hydroxyphenyl)-2H -benzotriazole, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2H -benzotriazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
80-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)CC)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C22H29N3O/c1-7-21(3,4)15-13-16(22(5,6)8-2)20(26)19(14-15)25-23-17-11-9-10-12-18(17)24-25/h9-14,26H,7-8H2,1-6H3
chave InChI
ZMWRRFHBXARRRT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?