Documentos Principais
415979
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-(tetrahydropyranyloxy)propane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
223.11
Beilstein:
106236
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
potassium carbonate as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
p.e.
64.5 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidade
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15BrO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
chave InChI
HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The latent alcohol functionality of this bifunctional building block can be generated using aqueous acid.
Aplicação
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in organic synthesis studies.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2004-2004 (1994)