Documentos Principais
528692
Sigma-Aldrich
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
Sinônimo(s):
1-Bromo-6-tetrahydropyranyloxyhexane, 6-Tetrahydropyraryloxy-1-bromohexane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
265.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
contém
1% potassium carbonate as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
p.e.
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-8-4-1-2-5-9-13-11-7-3-6-10-14-11/h11H,1-10H2
chave InChI
CWSSIUJITPYGLK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran can be synthesized by reacting 6-bromohexanol and pyridinium p-toluenesulfonate in anhydrous dichloromethane.
Aplicação
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran may be used as a reactant in the synthesis of diethyl 6-(tetrahydropyran-2-yloxy)hexylphosphonate and 13-(tetrahydo-2H-pyran-2-yloxy)-6-tridecyn-1-ol.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ashot Khrimian et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(7), 2452-2456 (2008-03-13)
The browntail moth, Euproctis chrysorrhea (L.), is native to Eurasia, where periodic outbreaks result in defoliation of forest, shade, and ornamental trees. In addition to the damage caused by defoliation, human contact with larval urticating hairs often results in severe
Synthesis and polymerization kinetics of acrylamide phosphonic acids and esters as new dentine adhesives.
Besse V, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(1), 149-157 (2013)