410659
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetone
96%
Sinônimo(s):
1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone, 2-Propiovanillone, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-2-propanone, Guaiacylacetone, Methyl vanillyl ketone, Vanillyl methyl ketone
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.55 (lit.)
p.e.
126-127 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)5-8-3-4-9(12)10(6-8)13-2/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3
chave InChI
LFVCJQWZGDLHSD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?