Documentos Principais
409502
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate, 97%
Sinônimo(s):
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-xylylene diisocyanate
About This Item
Fórmula linear:
C6H4[C(CH3)2NCO]2
Número CAS:
Peso molecular:
244.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
liquid
Impurezas
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
p.e.
106 °C/0.9 mmHg (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(N=C=O)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-13(2,15-9-17)11-6-5-7-12(8-11)14(3,4)16-10-18/h5-8H,1-4H3
chave InChI
AZYRZNIYJDKRHO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
168 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)