Documentos Principais
405345
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
Lutetium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid lutetium(III) salt
About This Item
Fórmula linear:
(CF3SO3)3Lu
Número CAS:
Peso molecular:
622.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
core: lutetium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Lu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Lu/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
NRMNRSCGHRWJAK-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)