Documentos Principais
403636
Sigma-Aldrich
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
96%
Sinônimo(s):
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-2-pyridylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4F6N2O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
358.24
Beilstein:
5832565
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
p.e.
80-90 °C/0.25 mmHg (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F6N2O4S2/c8-6(9,10)20(16,17)15(5-3-1-2-4-14-5)21(18,19)7(11,12)13/h1-4H
chave InChI
DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) (2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-2-pyridylamine)) is a useful triflating reagent. It has been synthesized by reacting 2-aminopyridine and triflic anhydride.
Aplicação
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) may be used in the synthesis of aryl triflates and vinyl triflates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N-(2-Pyridyl) bis (trifluoromethanesulfonimide).
Cossy J and Allais F.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
Artigos
In the last few years, a number of chiral diene ligands have emerged for a variety of asymmetric transformations.1 This powerful new method has proven to be an efficient way for the construction of enantioenriched compounds from achiral substrates.