398845
Lead(IV) acetate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lead tetraacetate, Pb(acac)4
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
adequação da reação
core: lead
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Pb](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Pb/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
chave InChI
JEHCHYAKAXDFKV-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?