Key Documents
389366
Sigma-Aldrich
1,3-Dinitrobenzene-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
C6D4(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
forma
solid
pb
297 °C (lit.)
pf
88-90 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
WDCYWAQPCXBPJA-RHQRLBAQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150.00 °C - closed cup