Documentos Principais
383333
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) butoxide
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Pentabutoxytantalum
About This Item
Fórmula linear:
Ta(OCH2CH2CH2CH3)5
Número CAS:
Peso molecular:
546.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
liquid
adequação da reação
core: tantalum
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
densidade
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO[Ta](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/5C4H9O.Ta/c5*1-2-3-4-5;/h5*2-4H2,1H3;/q5*-1;+5
chave InChI
QORWLRPWMJEJKP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tantalum alkoxides are useful as starting materials for tantalum oxides for dielectrics.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.