Documentos Principais
383244
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) methoxide
About This Item
Fórmula linear:
Ta(OCH3)5
Número CAS:
Peso molecular:
336.12
Beilstein:
3675458
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
Nível de qualidade
composição
Ta, 52.4-55.7% gravimetric
adequação da reação
core: tantalum
reagent type: catalyst
Impurezas
≤2% Cl
cadeia de caracteres SMILES
CO[Ta](OC)(OC)(OC)OC
InChI
1S/5CH3O.Ta/c5*1-2;/h5*1H3;/q5*-1;+5
chave InChI
QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.