Documentos Principais
380393
Sigma-Aldrich
Isopropoxytrimethylsilane
98%
Sinônimo(s):
Isopropyl trimethylsilyl ether
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHOSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
132.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.378 (lit.)
densidade
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h6H,1-5H3
chave InChI
NNLPAMPVXAPWKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)