377538
Heptyltriphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
173-176 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C25H30P.BrH/c1-2-3-4-5-15-22-26(23-16-9-6-10-17-23,24-18-11-7-12-19-24)25-20-13-8-14-21-25;/h6-14,16-21H,2-5,15,22H2,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
WCZSOHSGMBVYFW-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Stereospecific rearrangement of epoxides to quaternary carbaldehydes
- Synthesis of the male pheromone of two species of termite Zootermopsis
- Regio- and stereoselective TEMPO oxidation
- Diastereoselective synthesis of climacostol for antitumor activity
- Enantioselective synthesis of chiral vinylphosphonate and phosphonate analogs of immunosuppressive agent FTY720
- Preparation of embelin derivatives with XIAP inhibitory and anticancer activity
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)