Documentos Principais
377015
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride
97%
Sinônimo(s):
NSC 93980
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2P(Cl)(C6H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
347.22
Beilstein:
3599784
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
262-264 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].ClC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17ClP.ClH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SXYFAZGVNNYGJQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Used for corrosion inhibition of iron
Reactant involved in:
  • Acting as a potential electrophile
  • Elimination reactions for the synthesis of linear alkynes
  • Intramolecular nucleophilic vinylic substitution
  • Homologation of aldehydes
  • Endo-selective alkynol cycloisomerization
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Zinc puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
Sigma-Aldrich
31653
Zinc