Key Documents
8.18580
Sigma-Aldrich
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2P(C6H5)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
342.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
223-664-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
powder
potência
1440 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pH
2.2 (20 °C, 1100 g/L in H2O)
pf
202 °C
temperatura de transição
flash point >250 °C
solubilidade
soluble >1100 g/L (decomposition)
densidade volumétrica
450‑500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 250 °C