Documentos Principais
376361
Sigma-Aldrich
(R)-α-Acryloyloxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
184.19
Beilstein:
4668587
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +6.0°, c = 17 in methylene chloride
contém
0.1% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
p.e.
84 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
7-8 °C (lit.)
densidade
1.125 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
acrylate
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1OC(=O)C=C
InChI
1S/C9H12O4/c1-4-6(10)13-7-8(11)12-5-9(7,2)3/h4,7H,1,5H2,2-3H3/t7-/m0/s1
chave InChI
ICMBTQSRUNSRKI-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)