373710
Molybdenum(VI) dichloride dioxide
Sinônimo(s):
Dichlorodioxomolybdenum
About This Item
Fórmula linear:
MoO2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
198.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Formulário
flakes
concentração
34.4-36.9% chloride (silver nitrate titration)
densidade
3.31 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mo](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.Mo.2O/h2*1H;;;/q;;+2;;/p-2
chave InChI
JCFNAADCQWXIJD-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Molybdenum(VI) dichloride dioxide is an oxo-halide of molybdenum widely used as a catalyst for various organic transformations. It is an oxo-transfer catalyst that has the ability to promote oxidation as well as reduction reactions. It can also be used as a chemical vapor deposition(CVD) precursor to synthesize various Mo-based nanomaterials.
Aplicação
Molybdenum(VI) dichloride dioxide can be used as a catalyst:
- For thioacetalization of heterocyclic, aromatic, and aliphatic compounds.
- To synthesize mono-, di-, tri-, and tetracarbamates from alcohols and aromatic or aliphatic isocyanates.
- For stereospecific deoxygenation of epoxides to alkenes.
- For the synthesis of dihydropyrimidinone/thione and polyhydroquinoline derivatives via a Biginelli and Hantzsch reaction.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?