372439
Perfluoro(methyldecalin), mixture of isomers
technical grade, 80%
Sinônimo(s):
Heptadecafluorodecahydro(trifluoromethyl)naphthalene
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
80%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.317 (lit.)
p.e.
137-160 °C (lit.)
pf
−40 °C (lit.)
densidade
1.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F.FC(F)(F)C3(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C4(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C34F
InChI
1S/C11F20/c12-1-2(13,6(19,20)10(27,28)9(25,26)4(1,15)16)5(17,18)8(23,24)7(21,22)3(1,14)11(29,30)31
chave InChI
LWRNQOBXRHWPGE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112.80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?