365157
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisilazane
96%
Sinônimo(s):
1,3-Diphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane, DPTMDS
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
p.e.
96-100 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(N[Si](C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H23NSi2/c1-18(2,15-11-7-5-8-12-15)17-19(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17H,1-4H3
chave InChI
HIMXYMYMHUAZLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a starting material for the synthesis of its substitution products with the tetrachlorides of silicon and tin.
- To prepare Cu-, Zn- and H2-phthalocyanines using phthalimide.
- As a pre-column deactivation agent prior to the determination of the fatty acids by GC-MS.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?