358754
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 2.6 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine bound to polystyrene, 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene–polystyrene crosslinked with 2% DVB, ‘7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene’ on polystyrene
About This Item
Produtos recomendados
reticulação
2 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensão da rotulagem
2.6 mmol/g loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?