358738
Tetraoctadecylammonium bromide
98%
Sinônimo(s):
Tetrastearylammonium bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
103-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C72H148N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-69-73(70-66-62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,71-67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)72-68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-72H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BUXYZRAZWWVKDS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- In the synthesis of modified montmorillonite (MMT) named C72N–MMT, which can be used to prepare protein-based nanocomposite material.
- As an additive in the stabilization of liquid crystalline blue phases for optoelectronic and photonic applications.
- As a model compound in the study of the effect of quaternary ammonium salts in polymeric membranes on the functioning of ion-selective electrodes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?