293784
2-Ethylhexyl nitrate
97%
Sinônimo(s):
2-Ethyl-1-hexyl nitrate, 2-Ethylhexanol nitrate, Nitronal
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
densidade
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrate
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
NKRVGWFEFKCZAP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
169.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.1 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?