Ensaio
97%
forma
liquid
atividade óptica
[α]24/D +181.0°, c = 2 in methylene chloride
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
pb
72 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OCCl
InChI
1S/C11H21ClO/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)13-7-12/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-/m0/s1
chave InChI
XOPLTFUYFXWFGB-AXFHLTTASA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a starting material for the synthesis of 1-methyl-3-(+)-methylmenthoxide imidazolium chloride, a key intermediate for the preparation of Ag(I) N-heterocyclic carbene, applicable as a catalyst in the diboration of alkenes.
- As a substrate in the synthesis of commercially important O-substituted α-methoxymethylketones.
- To determine enantiomeric excess (ee) of an iron chiral auxiliary named [Fe(CO)(η;5- C2H5)(PPh3)COCH3].
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter