334162
trans-1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethylene
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SO2CH=CHSO2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
308.37
Beilstein:
2334889
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
221-223 °C (lit.)
grupo funcional
sulfone
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)(\C=C\S(=O)(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O4S2/c15-19(16,13-7-3-1-4-8-13)11-12-20(17,18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
chave InChI
YGBXMKGCEHIWMO-VAWYXSNFSA-N
Descrição geral
Chiral BINAP-AuTFA- and chiral BINAP-AgTFA (TFA = trifluoroacetate anion) -promoted catalytic enantioselective 1,3-dipolar cycloadditions of iminoglycinates with trans-1,2-bis(phenylsulfonyl)ethylene were studied.
Aplicação
trans-1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethylene was used in total synthesis of (+)-7-deoxypancratistatin.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Binap-gold (I) trifluoroacetate as a bifunctional catalyst for the synthesis of chiral prolines through 1, 3-dipolar cycloaddition of azomethine ylides.
Martin-Rodriguez M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(9), 1184-1186 (2010)
J L Aceña et al.
Organic letters, 2(23), 3683-3686 (2000-11-14)
A new total synthesis of (+)-7-deoxypancratistatin 1 has been accomplished in 19 steps (8% overall yield) from two readly available compounds, furan and trans-1,2-bis(phenylsulfonyl)ethylene.