Documentos Principais
D94801
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylidenemalonate
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=C(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
115-118 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C(=C/C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h4H,5-6H2,1-3H3
chave InChI
LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)