332895
Trichloromethanesulfenyl chloride
≥96%
Sinônimo(s):
Perchloromethyl mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.41 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.02 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.537 (lit.)
pb
146-148 °C (lit.)
densidade
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClSC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4S/c2-1(3,4)6-5
chave InChI
RYFZYYUIAZYQLC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- trichloromethanesulfenyl acetate and trichloromethanesulfenyl trifluoroacetate via heterogeneous reaction with silver acetate and silver trifluoroacetate
- trichloromethyl disulfides
- alkyl orthocarbonates
- trithiocarbonates
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?