326615
Indium
pieces, 99.99% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
pieces
resistividade
8.37 μΩ-cm
tamanho aproximado da peça
1/4-2 in.
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
326615-10G | |
326615-50G | 4061826716342 |