Documentos Principais
1.12196
Sigma-Aldrich
Indium
granular 99+
Sinônimo(s):
Indium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
In
Número CAS:
Peso molecular:
114.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141719
Número do índice EC:
231-180-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
2000 °C
densidade
7.31 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size: about 2 - 8 mm
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3