Documentos Principais
319864
Sigma-Aldrich
α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CF3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
176.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4610 (lit.)
p.e.
64-65 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H
chave InChI
VNOMEAQPOMDWSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)