308374
Lithium thiocyanate hydrate
Sinônimo(s):
Lithium rhodanide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98.0-102.0% dry basis (silver nitrate titration)
Nível de qualidade
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[Li]SC#N
InChI
1S/CHNS.Li.H2O/c2-1-3;;/h3H;;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
UNTVNJAFDYEXLD-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?