Documentos Principais
30472
Sigma-Aldrich
DCN 90
concentrate
Sinônimo(s):
DCN Surfactant Detergent
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
densidade
1.084 g/mL at 20 °C
Descrição geral
Totally effective surface-active cleaning agent for chemical, bacteriological and radiotechnical laboratory. Biodegradable.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)