Documentos Principais
D5143
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt
≥85% purity (TLC), powder or crystals
Sinônimo(s):
4-Amino-N,N-diethylaniline oxalate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16N2 · C2H2O4
Número CAS:
Peso molecular:
254.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome do produto
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt, ≥85% (TLC)
Ensaio
≥85% (TLC)
Formulário
powder or crystals
composição
Water (by Karl Fischer): < 14%
cor
white to yellow
pf
145 °C (dec.)
solubilidade
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.C2H2O4/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;3-1(4)2(5)6/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
GXSUUFAGHVDMCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N, N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD) oxalate salt is suitable as an analytical reagent (indicator) to determine the various oxidants on treating water.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yang Yang et al.
Environmental science & technology, 48(20), 12362-12369 (2014-09-16)
Disinfectants inactivate pathogens in source water; however, they also react with organic matter and bromide/iodide to form disinfection byproducts (DBPs). Although only a few DBP classes have been systematically analyzed for toxicity, iodinated and brominated DBPs tend to be the