D6665
2′,7′-Dichlorofluorescein
~90% purity (TLC) (85- 100% purity), powder
Sinônimo(s):
Dichlorofluorescein; Fluorescein 27
About This Item
Produtos recomendados
product name
2′,7′-Dichlorofluorescein, suitable for use as an indicator in chloride titration, ~90% (TLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
~90% (TLC)
forma
powder
pf
280 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: 25 mg/mL
densidade
0.79 g/cm3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc2Oc3cc(O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
chave InChI
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3