Documentos Principais
1.09676
Supelco
2′,7′-Dichlorofluorescein
fluorenscence indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
2′,7′-Dichlorofluorescein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H10Cl2O5
Número CAS:
Peso molecular:
401.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171501
Número do índice EC:
200-968-6
NACRES:
NA.21
Nome do produto
2′,7′-Dichlorofluorescein, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
Formulário
solid
perda
≤3% loss on drying, 110°C
densidade volumétrica
390 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
chave InChI
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Clarity of solution (according to ACS): passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 3
Suitability as adsorption indicator (according to ACS): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3