D4139
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
≥99.0% purity (titration), powder
Sinônimo(s):
4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride, DMPD · 2HCl, DMPPDA · 2HCl
About This Item
Produtos recomendados
product name
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, suitable for peroxidase test, ≥99.0% (titration)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (titration)
forma
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
white to light pink, and tan
pf
222 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear
adequação
suitable for peroxidase test
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges